567726
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity
Highly purified preparation of bovine brain sphingosine containing >99% of the erythro isomer.
Sinônimo(s):
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity, Cerebroside, trans-D- erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide, Cerebroside, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3