Key Documents
567707
Sigma-Aldrich
Sphingomyelinase, Staphylococcus aureus
Sinônimo(s):
Sphingomyelinase, Staphylococcus aureus
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥100 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native sphingomyelinase from Staphylococcus species. May be applied exogenously to initiate the sphingomyelin signaling pathway. Has very little activity on phosphatidylcholine.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of trinitrophenylaminolauryl (TNPAL)-sphingomyelin per min at 37°C, pH 7.4.
forma física
In 250 mM phosphate buffer, 50% glycerol, pH 7.5.
Reconstituição
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C).
Outras notas
Galve-Roperh, I., et al. 1997. Brain Res. Mol. Brain Res.52, 90.
Jarvis, W.D., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 73.
Mathias, S., et al. 1993. Science259, 519.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2