567417
SOD1 Inhibitor, LCS-1
The SOD1 Inhibitor, LCS-1, also referenced under CAS 41931-13-9, controls the biological activity of SOD1.
Sinônimo(s):
SOD1 Inhibitor, LCS-1, lung cancer screen 1, 4,5-dichloro-2-m-tolylpyridazin-3(2H)-one, 4,5-dichloro-2-(3-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Superoxide dismutase 1 inhibitor
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(=O)N(N=C1)c2cc(ccc2)C)Cl
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
chave InChI
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Somwar, R., et al. 2009. J. Biomol. Screen14, 1176
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2