567310-M
SKF-96365, Hydrochloride
Inhibits receptor-mediated Ca2+ entry in activated platelets, neutrophils, and endothelial cells at concentrations that do not affect internal Ca2+ release.
Sinônimo(s):
SKF-96365, Hydrochloride, 1-[β-[3-(4-Methoxyphenyl)propoxy]-4-methoxyphenethyl]-1H-imidazole, HCl
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
chave InChI
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits receptor-mediated Ca2+ entry
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Schwartz, G., et al. 1994. Cell Calcium15, 45.
Cabello, O.A. and Schilling, W.P. 1993. Biochem. J. 295, 357.
Graier, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 186, 1539.
Blayney, L.M., et al. 1991. Biochem. J. 273, 803.
Fasolato, C., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 20351.
Merritt, J.E., et al. 1990. Biochem. J.271, 515.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3