5.34351
CRAC Channel Inhibitor IV, GSK-7975A
Sinônimo(s):
CRAC Channel Inhibitor IV, GSK-7975A, 2,6-Difluoro-N-(1-(4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzyl)-1H-pyrazol-3-yl)benzamide, CRAC Chanel Blocker, GSK-7975A, GSK7975A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)O)C[n]2nc(cc2)NC(=O)c3c(cccc3F)F
InChI
1S/C18H12F5N3O2/c19-13-2-1-3-14(20)16(13)17(28)24-15-6-7-26(25-15)9-10-4-5-11(27)8-12(10)18(21,22)23/h1-8,27H,9H2,(H,24,25,28)
chave InChI
CPYTVBALBFSXSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
CRAC
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Derler, I., et al. 2013. Cell Calcium.53, 139l.
Gerasimenko, J.V., et al. 2013. PNAS.110, 13186.
Louise, V., et al. 2013. Eur. J. Pharmacol.704, 49.
Ashmole, I., et al. 2012. J. Aller. Clin. Immun.129, 1628.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3