565749
β-Secretase Inhibitor II
The β-Secretase Inhibitor II, also referenced under CAS 263563-09-3, controls the biological activity of β-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
β-Secretase Inhibitor II, Z-VLL-CHO, N-Benzyloxycarbonyl-Val-Leu-leucinal
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-16(2)12-20(14-29)26-23(30)21(13-17(3)4)27-24(31)22(18(5)6)28-25(32)33-15-19-10-8-7-9-11-19/h7-11,14,16-18,20-22H,12-13,15H2,1-6H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
YHUAFMGVVANYBT-FKBYEOEOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-secretase
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1