559418
SBHA
A cell-permeable bishydroxamic acid histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor properties.
Sinônimo(s):
SBHA, Suberic Bishydroxamate, Suberoyl Bishydroxamic Acid, HDAC Inhibitor XII
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)C(=O)CCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
human HDAC1 and HDAC3 activities
Embalagem
Advertência
Reconstituição
From Catalog:
Desc. Field- added "cell-permeable"
Outras notas
Richon, V.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 3003.
Richon, V.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 5705.
Marks, P.A., 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 10251.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3