559397
SB 202190
InSolution, ≥98%, p38 MAP kinase inhibitor
Sinônimo(s):
InSolution SB 202190, InSolution p38 MAP Kinase Inhibitor II
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
potência
16 nM IC50
16 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C2=C(NC(=C4C=CC(=O)C=C4)N2)c3ccncc3
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,23-24H
chave InChI
NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
P38β
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Singh, R.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 19593.
Wang, S.W., et al. 1999. Inflamm. Res.48, 533.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem.5, 49.
Jiang, Y., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 17920.
Kramer, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27723.
Li, Z., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.228, 334.
Lee, L.C., et al. 1994. Nature372, 739.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)