557403
RNA Polymerase III Inhibitor
RNA Polymerase III Inhibitor, CAS 577784-91-9, is a cell-permeable inhibitor of RNA Polymerase III (IC₅₀ = 27 and 32 µM for human and S. cerevisiae RNA Pol III, respectively).
Sinônimo(s):
RNA Polymerase III Inhibitor, ML-60218, N-[1-(3-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)]-2-chlorobenzenesulfonamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
chave InChI
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
activity against RNA Polymerase III
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1