Documentos Principais
551850
Sigma-Aldrich
Quinacrine dihydrochloride
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
Sinônimo(s):
Mepacrine, 6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H30ClN3O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
472.88
Beilstein:
4834013
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8044
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
chave InChI
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor. Acts as an acetylcholine receptor antagonist. Suppresses glibenclamide-sensitive K+-currents (IC50 = 4.4 µM). Also inhibits monoamine oxidase (MAO).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4.4 µM in suppressing glibenclamide-sensitive K+-currents
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Stock solutions are stable for up to 60 h at 20°C.
Outras notas
Holscher, C. 1995. Neurobiol. Learn. Mem. 63, 206.
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol. 252, 117.
Sargent, C.A., et al 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 1161.
Voorhis, B.J., et al. 1992. Invertebr. Reprod. Dev.21, 33.
Murakami, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 714.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3