539562-M
PKCε Peptide Substrate
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε), with an alanine to serine substitution.
Sinônimo(s):
PKCε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase C ε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase Cε Peptide Substrate
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε)
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Schaap, D., et al. 1989. FEBS Lett. 243, 351.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1