Documentos Principais
539163-M
Sigma-Aldrich
Proteasome Inhibitor III
The Proteasome Inhibitor III controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Proteasome Inhibitor III, MG-262, Z-LLL-B(OH)₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H42BN3O6
Número CAS:
Peso molecular:
491.43
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H42BN3O6/c1-16(2)12-20(24(31)29-22(26(33)34)14-18(5)6)27-23(30)21(13-17(3)4)28-25(32)35-15-19-10-8-7-9-11-19/h7-11,16-18,20-22,33-34H,12-15H2,1-6H3,(H,27,30)(H,28,32)(H,29,31)/t20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
MWKOOGAFELWOCD-FKBYEOEOSA-N
Descrição geral
A boronic acid-based, reversible proteasome inhibitor that is structurally similar to MG-132 (Cat. No. 474790) but displays much higher potency (Ki = 0.03 nM versus 4 nM for MG-132).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Target Ki: 30 pM against proteasome
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Leu-Leu-Leu-B(OH)₂
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Outras notas
Adams, J., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett. 8, 333.
Mc Cormack, T., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 26103.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1