5341
Progesterone
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle.
Sinônimo(s):
Progesterone, Δ⁴-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
descrição
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3