5.33871
Eph Receptor Antagonist, UniPR129
Sinônimo(s):
Eph Receptor Antagonist, UniPR129, (S)-3-((R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid, Eph Inhibitor, UniPR129
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
945 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Eph Receptors
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3