5.31066
Remodelin
Sinônimo(s):
Remodelin, Cyclopentylidene-(4-(4-cyanophenyl)thiazol-2-yl)hydrazine, HBr, 4-(4-Chlorophenyl)-2-(2-cyclopentylidenehydrazinyl)thiazole, HBr, 4-(2-(2-Cyclopentylidenehydrazino)-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile, HBr
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(=NNC2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C#N)C1.Br
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
NAT10
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3