5.30748
SRT1720 HCl
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO
Sinônimo(s):
InSolution SRT1720, HCl, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, 4HCl;, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SRT1720, HCl InSolution, HAT Inhibitor XI, SIRT3 Inhibitor II, Sirtuin-3 In
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
chave InChI
DTGRRMPPXCRRIM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
SIRT3
p300 HAT
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751.
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340.
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514.
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347.
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C