5.30154
BMI-1 Expression Inhibitor, PTC-209
Sinônimo(s):
BMI-1 Expression Inhibitor, PTC-209, FLVI2/BMI1 Expression Inhibitor, MGC12685 Expression Inhibitor, PCGF4 Expression Inhibitor, PTC209; RNF51 Expression Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)c3[n]4c(nc3C)nccc4)Nc2c(cc(cc2Br)OC)Br
InChI
1S/C17H13Br2N5OS/c1-9-15(24-5-3-4-20-16(24)21-9)13-8-26-17(22-13)23-14-11(18)6-10(25-2)7-12(14)19/h3-8H,1-2H3,(H,22,23)
chave InChI
XVOOCQSWCCRVDY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3