529659
DDD00033325
≥95% (HPLC), syrup, single hESC survival promoter, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Pro-survival Compound, DDD00033325, DDD00033325
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pro-survival Compound, DDD00033325, A cell-permeable, pyrrolidine small molecule that promotes single human embryonic stem cell survival up to 20-fold over background with equal or higher potency than Y-27632.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
syrup
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C12=CC=NN1C=CC(N[C@@H]3CCN(CC4=CC=CC=C4)C3)=N2
InChI
1S/C17H19N5/c1-2-4-14(5-3-1)12-21-10-7-15(13-21)19-16-8-11-22-17(20-16)6-9-18-22/h1-6,8-9,11,15H,7,10,12-13H2,(H,19,20)/t15-/m1/s1
chave InChI
ZJVYTXWKNDTQNC-OAHLLOKOSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1