Documentos Principais
529599
Sigma-Aldrich
PP1 Analog V
2,3-DMB-PP1
Sinônimo(s):
PP1 Analog V
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3