529576
PP2
≥95% (HPLC), liquid, Src protein tyrosine kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution PP2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PP2, InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible ATP-competitive inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
clear colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
p56lck
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)