528315-M
PIPPS
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C) PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
Sinônimo(s):
PIPPS, Piperazine-N,Nʹ- bis(3-propanesulfonic Acid), Piperazine-N,Nʹ-bis(3-propanesulfonic Acid)
Ensaio
≥97% dry basis (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
7.96
solubilidade
water: 1%
0.25 M NaOH: 5%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCCN1CCN(CC1)CCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C10H22N2O6S2/c13-19(14,15)9-1-3-11-5-7-12(8-6-11)4-2-10-20(16,17)18/h1-10H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
chave InChI
PDLPTSJWDUCMKS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1