528116
PI 3-Kα Inhibitor VIII
The PI 3-Kα Inhibitor VIII controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3-Kα Inhibitor VIII, N-((1E)-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-Nʹ-methyl-Nʹʹ-(2-methyl-5-nitrobenzene)sulfonohydrazide, HCl, PIK-75, PI 3-K Inhibitor VIII
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H14BrN5O4S.ClH/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16;/h3-10H,1-2H3;1H/b19-9+;
chave InChI
VOUDEIAYNKZQKM-MYHMWQFYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hayakawa, M., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem.15, 5837.
Knight, Z.A., et al. 2007. Cell125, 733.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1