527948
Piceatannol
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).
Sinônimo(s):
Piceatannol, trans-3,3ʹ,4,5ʹ-Tetrahydroxystilbene
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O)O
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
chave InChI
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Keely, P.J., and Parise, L.V. 1996. J. Biol. Chem. 271, 26668.
Oliver, J.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 29697.
Thakkar, K., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 2950.
Geahlen, R.L., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165, 241.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3