527451
PKR Inhibitor
InSolution, ≥90%
Sinônimo(s):
InSolution PKR Inhibitor, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor I, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor I, EIF2AK2 Inhibitor I, C16
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
chave InChI
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKR
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)