Documentos
07-886
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifosfo-PKR (Thr451)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
EIF2AK2 (eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2), EIF2AK1, MGC126524, PKR, PRKR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr451)
Informações sobre genes
human ... EIF2AK2(5610)
mouse ... Eif2Ak2(19106)
Especificidade
Reconhece PKR fosforilado (Thr451)
Imunogênio
Peptídeo correspondente à região de aminoácidos que abrange o fosfo-PKR humano (Thr451)
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Este anticorpo antifosfo-PKR (Thr451) é validado para uso em WB para detecção do fosfo-PKR (Thr451).
Subcategoria de pesquisa
Sinalização citoesquelética
Qualidade
Avaliado rotineiramente por immunoblotting.
Descrição-alvo
68 kDa
forma física
100 µl de IgG policlonal de coelho purificada em PBS de Dulbecco, contendo 1,0 mg/ml de BSA, 0,05% de azida sódica e glicerol 50%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 2 anos a –20 °C a partir da data de envio.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
P R Romano et al.
Molecular and cellular biology, 18(4), 2282-2297 (1998-04-07)
The human double-stranded RNA-dependent protein kinase (PKR) is an important component of the interferon response to virus infection. The activation of PKR is accompanied by autophosphorylation at multiple sites, including one in the N-terminal regulatory region (Thr-258) that is required
Mechanisms that lessen benefits of ?-secretase reduction in a mouse model of Alzheimer's disease.
Devi, L; Ohno, M
Translational Psychiatry null
Latha Devi et al.
PloS one, 8(10), e77335-e77335 (2013-10-23)
Emerging evidence suggests that dysregulated translation through phosphorylation of eukaryotic initiation factor-2α (eIF2α) may contribute to Alzheimer's disease (AD) and related memory impairments. However, the underlying mechanisms remain unclear. Here, we crossed knockout mice for an eIF2α kinase (GCN2: general
Wei Li et al.
Scientific reports, 8(1), 166-166 (2018-01-11)
Cytoplasmic membrane-bound connexin 43 (Cx43) proteins oligomerize into hexameric channels (hemichannels) that can sometimes dock with hemichannels on adjacent cells to form gap junctional (GJ) channels. However, the possible role of Cx43 hemichannels in sterile and infectious inflammatory diseases has
Bruna T Dias et al.
Frontiers in immunology, 13, 801182-801182 (2022-02-15)
Leishmania donovani is a protozoan parasite that causes visceral leishmaniasis, provoking liver and spleen tissue destruction that is lethal unless treated. The parasite replicates in macrophages and modulates host microbicidal responses. We have previously reported that neutrophil elastase (NE) is