526559
PI3Kδ Inhibitor, SW30
The PI3Kδ Inhibitor, SW30 controls the biological activity of PI3Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinônimo(s):
PI3Kδ Inhibitor, SW30, 2-((4-amino-3-(3-hydroxyprop-1-ynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-5-methyl-3-o-tolylquinazolin-4(3H)-one, PI 3-K Inhibitor XIV
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3