525320
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20) Peroxidase Conjugate
liquid, clone PY20, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
Formulário
liquid
contém
0.1% Proclin as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunohistochemistry (1:500)
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1