MAB16985F
Anti-MCAM Antibody, clone P1H12, FITC conjugated
clone P1H12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MUC18, CD146
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P1H12, monoclonal
reatividade de espécies
canine, mouse, human
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCAM(4162)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1-10 μg/mL. 4% PFA for 30min RT or <2hrs @4°C. Block w/ 1%BSA/0.2%tween20/PBC for 30min. Works well in frozen tissue; fixed or unfixed.
Facs Analysis: 1-10 μg/mL
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HUVEC cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2