Documentos Principais
524731
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 4A4, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinônimo(s):
PDE4A4, cAMP-specific phosphodiesterase 4A isoform 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
recombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥0.5 U/μL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4A4 (accession no. L20965) fused at the N-terminuse to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8.3.
Outras notas
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Xu, R.X., et al. 2000. Science288, 1822.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1