524632
Phosphatase Inhibitor Cocktail V
50X, lyophilized solid, for the inhibition of acid, alkaline, serine/threonine and protein tyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Phosphatase inhibitor cocktail
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V, 50X, Lyophilized, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V, 50X, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3