516567
PPARβ/δ Antagonist, GSK3787
The PPARβ/δAntagonist II, PT-S58, also referenced under CAS 188591-46-0, controls the biological activity of PPARβ/δ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
PPARβ/δ Antagonist, GSK3787, 4-Chloro-N-(2-((5-trifluoromethyl)-2-pyridyl)sulfonyl)ethyl)benzamide, PPARβ Antagonist I, PPARδ Antagonist I
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H12ClF3N2O3S/c16-12-4-1-10(2-5-12)14(22)20-7-8-25(23,24)13-6-3-11(9-21-13)15(17,18)19/h1-6,9H,7-8H2,(H,20,22)
chave InChI
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Shearer, B,G., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 1857.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3