513001
PD 98059
InSolution, ≥98%, 5 mg/ml, reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK)
Sinônimo(s):
InSolution PD 98059, MEK Inhibitor V
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
chave InChI
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MAP kinase kinase (MEK)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)