5.09890
Benztropine
Sinônimo(s):
Benztropine, Benzatropine, Cogentin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
chave InChI
CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Muscarinic M1/M3
Embalagem
Advertência
Outras notas
Doshay, L.J., et al. 1956. J Am Med Assoc.162, 1031.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3