5.09704
Cdc34 Inhibitor, CC0651
Sinônimo(s):
Cdc34 Inhibitor, CC0651, 4,5-Dideoxy-5-(3ʹ,5ʹ-dichloro-4-biphenylyl)-4-((methoxyacetyl)amino)-L-arabinonic acid, (2 R,3 S,4 S)-5-(3ʹ,5ʹ-Dichloro-(1,1ʹ-biphenyl)-4-yl)-2,3-dihydroxy-4-(2 methoxyacetamido)pentanoic acid, Cdc34A Inhibit
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pureza óptica
ee: ≥98%
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(cc(c1)c2ccc(cc2)C[C@H](NC(=O)COC)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C20H21Cl2NO6/c1-29-10-17(24)23-16(18(25)19(26)20(27)28)6-11-2-4-12(5-3-11)13-7-14(21)9-15(22)8-13/h2-5,7-9,16,18-19,25-26H,6,10H2,1H3,(H,23,24)(H,27,28)/t16-,18-,19+/m0/s1
chave InChI
NTCBTNCWNRCBGX-YTQUADARSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
E2 ubiquitin-conjugating enzyme Cdc34
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ceccarelli, D.F., et al. 2011. Cell145, 1075.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3