506158
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169
The p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, also referenced under CAS 1670-87-7, controls the biological activity of p38 MAP Kinase.
Sinônimo(s):
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, Indole-5-carboxamide
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(cc1)cc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12)
chave InChI
GQMYQEAXTITUAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3