5.06125
Paroxetine Hydrochloride
Sinônimo(s):
Paroxetine Hydrochloride, 5-HT transporter, Paroxetine, Paxil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
0.065 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1
chave InChI
AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT Uptake Transporter
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bourin, M., et al. 2001. CNS Drug Rev.7, 25.
Thomas, R., et al. 1997. Psychopharmacology (Berl).93, 193.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3