506101
p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18
The p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18 controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18, H₂N-RKKRRQRRR~G~PPVIAPRPEHTKSVYTRS-CO₂H, PAK Inhibitor I
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PAK (p21-activated kinase)
Embalagem
Advertência
Sequência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2