5.06073
Glutaminase Inhibitor, Compound 968
InSolution, ≥99%, A cell-permeable benzophenanthridinone compound
Sinônimo(s):
InSolution Glutaminase Inhibitor, Compound 968, GAC Inhibitor, GLS1 Inhibitor I, KGA Inhibitor I, Kidney-Type Glutaminase Inhibitor I, 5-(3-Bromo-4-(dimethylamino)phenyl)-2,2-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-one
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
mitochondrial glutaminase
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)