Key Documents
5.05732
Sigma-Aldrich
GBR 12909 Dihydrochloride
Sinônimo(s):
GBR 12909 Dihydrochloride, 1-(2-Bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine Hydrochloride, Dopamine Active Transporter Inhibitor, GBR 12909, DAT Inhibitor, GBR 12909, GBR12909
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32F2N2O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
523.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
chave InChI
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent inhibitor of dopamine active transporter (DAT, Ki = 1 nM, IC50 = 40 and 51 nM) with >100 fold selectivity over noradrenalin and 5-HT re-uptake transporter. Shown to produce behavioral profile in mice for bipolar mania disease model and ADHD disease models.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
DAT
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Slight warming is required for complete solubilization.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Young, J. et al. 2010. Psychopharm.208, 443.
Hewitt, K., et al. 2009. Neuropharm.57, 678.
Prisinzano, T. et al. 2002. J. Med. Chem.45, 4371.
Andersen, P., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.166, 493.
Heikkila, R., et al. 1984. Eur. J. Pharmacol.103, 142.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3