Key Documents
5.05416
Sigma-Aldrich
(+/-)-Atenolol
Sinônimo(s):
(+/-)-Atenolol, (±)-4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}benzeneacetamide, Beta1-Adrenergic Receptor Blocker, (±)-Atenolol, Beta1-Adrenergic Receptor Antagonist, (±)-Atenolol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 18 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
chave InChI
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Selective β1 adrenergic blocking agent. An anti-hypertensive and anti-arrhythmic agent. Reported to diminish cerebrospinal fluid production.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
β₁ adrenergic receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Chrsant, S.G., et al. 1994. Clin. Cardiol.17, 670.
Nilsson, C., et al. 1994. Am. J. Physiol.267, R1445.
Cruickshank, J.M. 1980. Am. Heart J.100, 160.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2