5.05223
CMP-Sialic Acid disodium salt
≥95% (HPLC), liquid, activated form of sialic acid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
CMP-Sialic Acid, Disodium Salt InSolution, Cytidine-5ʹ-MonoPhospho-N-Acetylneuraminic acid, 2Na, CMP-N-Acetylneuraminic Acid, 2Na, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CMP-Sialic Acid, Disodium Salt, InSolution, ≥95%, 25 mM aqueous solution, required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OC3(OC(C(C(C3)O)NC(=O)C)C(O)C(O)CO)C(=O)O)(OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
chave InChI
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2