5.04972
ATR Inhibitor IV
Sinônimo(s):
ATR Inhibitor IV, VE821, 3-amino-6-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide, VE-821, ATM and Rad3-Related Inhibitor IV
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
13 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)c2nc(c(nc2)N)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H16N4O3S/c1-26(24,25)14-9-7-12(8-10-14)15-11-20-17(19)16(22-15)18(23)21-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20)(H,21,23)
chave InChI
DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3