5.04594
Gemcitabine, HCl
Sinônimo(s):
Gemcitabine, HCl, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, LY188011, dFdC, dFdCyd, Ribonucleotide Reductase Inhibitor II, RNR Inhibitor II, LY188011, dFdC, dFdCyd, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, Ribonucleotide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2[c](nc(cc2)N)=O)F.Cl
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
chave InChI
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA
DNA polymerase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fowler, J.D., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15339.
Mackey, J.R., et al. 1998. Cancer Res.58, 4349.
Eda, H., et al. 1998. Cancer Res.58, 1165.
Burris III, H.A., et al. 1997. J. Clin. Oncol.15, 2403.
Heinemann, V., et al. 1992. Cancer Res.52, 533.
Hertel, L.W., et al. 1990. Cancer Res.50, 4417.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3