5.04528
NVP-AAM077 Tetrasodium Hydrate
Sinônimo(s):
NVP-AAM077 Tetrasodium Hydrate, NMDA Antagonist VII, NVP-AAM077, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate, PEAQX tetrasodium hydrate, NVP-AAM077, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate, PEAQX tetrasodium hydrate, NMDA Antagonist VII
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 24 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)C(N[C@@H](C)c3ccc(cc3)Br)c1c2nc(c(nc2ccc1)O)O
InChI
1S/C17H17BrN3O5P/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26)/t9-,17?/m0/s1
chave InChI
XXZGNAZRWCBSBK-WFVOFKTRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA receptors
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Milton, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 1109.
Kochlamazashvili, G., et al. 2012. J. Neurosci.32, 2263.
Kocsis, B., et al. 2012. Sleep.35, 1011.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2