5.00655
Rad6 Inhibitor, TZ9
Sinônimo(s):
Rad6 Inhibitor, TZ9, TZ9, TZ-9, TZ 9, HHR6 Inhibitor, 4-Amino-6-(phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-yl)methyl-4-nitrobenzoate, (4-Amino-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)methyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N)COC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rad6B/HHR6B
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2