SML0753
PSB-12062
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
10-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-10H-phenoxazine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H15NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)24(21,22)20-16-6-2-4-8-18(16)23-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13H,1H3
chave InChI
DHZNMEIBMACSFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3