495620
Olomoucine
A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
Sinônimo(s):
Olomoucine
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccccc3)NCCO)C
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
chave InChI
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
p34cdk1/cyclin B
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mistelli, T., and Warren, G. 1995. J. Cell Sci. 108, 2715.
Glab, N., et al. 1994. FEBS Lett. 353, 207.
Veselý, J., et al. 1994. Eur. J. Biochem.224, 771.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3