495320
ODQ
A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC₅₀ = 20 nM).
Sinônimo(s):
ODQ, 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
Ensaio
≥98% (TLC and HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21c(n[o][c]2=O)cnc3c1cccc3
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
chave InChI
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
(NO)-sensitive guanylyl cyclase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Southam, E., et al. 1996. Br. J. Pharmacol. 119, 527.
Brunner, F., et al. 1995. FEBS Lett.376, 262.
Garthwaite, J., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 184.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3