487950
NOC-5
A nitric oxide (NO) donor.
Sinônimo(s):
NOC-5, 3-[2-Hydroxy-1-(1-methylethyl)-2-nitrosohydrazino]-1-propanamine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-6(2)9(5-3-4-7)10(12)8-11/h6,12H,3-5,7H2,1-2H3
chave InChI
WEHZRCACNLQADC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A nitric oxide (NO) donor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3