Key Documents
482777
Sigma-Aldrich
Nitric Oxide Synthase, Inducible, Mouse, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
Inducible Nitric Oxide Synthase, iNOS, Mouse, Recombinant
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥2.9 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Recombinant, mouse inducible NOS expression in E. coli.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will produce 1.0 nmol nitric oxide per min at 37°C, pH 7.4.
forma física
In 50 mM HEPES, 10% glycerol, pH 7.4.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Stevens-Truss, R., and Marletta, M.A. 1995. Biochemistry 34, 15638.
Hevel, J.M., and Marletta, M.A. 1994. Methods Enzymol. 233, 250.
Marletta, M.A. 1994. J. Med. Chem. 37, 1899.
White, K.A., and Marletta, M.A. 1992. Biochemistry 31, 6627.
Hevel, J.M., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 22789.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1